Merck
203645
Sigma-Aldrich
Lithium fluoride
greener alternative
powder, <100 μm, ≥99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Fluorolithium
Wybierz wielkość
5 G
250,00 zł
25 G
848,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
250,00 zł
25 G
848,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
25.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.98% trace metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
<100 μm
bp
1673 °C/1 atm (lit.)
mp
845 °C (lit.)
rozpuszczalność
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
gęstość
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Lithium fluoride can be used as an electron injection layer in the fabrication of electroluminescent devices.
It can be used as an electrolyte additive to protect the lithium metal electrode, which improves the stability and reversibility of the battery. The partially soluble LiF forms a thin coating over the surface of lithium and stabilizes the SEI layer.
It can also be used as catalyst support in the preparation of carbon nanofibers by a catalytic chemical vapor deposition method.
Cechy i korzyści
  • High mechanical strength
  • Wide electrochemical stability window
  • Low calculated barriers toLi diffusion
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Bernhardsson et al.
Health physics, 103(6), 740-749 (2012-11-01)
Laboratory studies have shown that ordinary household salt (NaCl) exhibits several promising properties for retrospective dosimetry; e.g., a linear dose response and a low detection limit, down to a few mGy or even less. In an attempt to test NaCl
Hatem Dachraoui et al.
Optics express, 19(3), 2797-2804 (2011-03-04)
We report a femtosecond crystallographic study of the dependence of the free-carries generation to the alignment of a crystalline sample to the laser polarization. The probe pulse transmission exhibits a π/2 modulation that is shown to be correlated with the
Thorsten Grünheid et al.
American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 141(4), 436-443 (2012-04-03)
Cone-beam computed tomography (CBCT) has become a routine imaging modality for many orthodontic clinics. However, questions remain about the amount of radiation patients are exposed to during the scans. This study determined the amounts of radiation potentially absorbed by a
Asa Carlsson Tedgren et al.
Medical physics, 38(10), 5539-5550 (2011-10-14)
High energy photon beams are used in calibrating dosimeters for use in brachytherapy since absorbed dose to water can be determined accurately and with traceability to primary standards in such beams, using calibrated ion chambers and standard dosimetry protocols. For
Basile F E Curchod et al.
Chimia, 67(4), 218-221 (2013-08-24)
The implementation of local control theory using nonadiabatic molecular dynamics within the framework of linear-response time-dependent density functional theory is discussed. The method is applied to study the photoexcitation of lithium fluoride, for which we demonstrate that this approach can
Produkty
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Profesor Gogotsi i dr Shuck przedstawiają MXeny: obiecującą rodzinę dwuwymiarowych materiałów o unikalnym połączeniu wysokiej przewodności, hydrofilowości i szerokiej możliwości dostrajania.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.