Merck
669431
Sigma-Aldrich
Lithium fluoride
Precipitated, 99.995%
Synonim(y):
Fluorolithium
Wybierz wielkość
50 G
924,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
924,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
25.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.995%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
845 °C (lit.)
gęstość
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Lithium fluoride is an inorganic halide with good ionic conductivity, high refractive index, and high transmittance in the UV region. Owing to its unique properties, it is widely used in the field of optical and electronic devices, X-ray imaging, and dental materials.[1] [2]
Zastosowanie
Lithium fluoride(LiF) can be used:
  • To fabricate an insulating layer in AC-driven organic light-emitting diodes(OLEDs). LiF provides excellent capacitance and high stability to the insulating layers in AC devices.[1]
  • As a precursor to synthesize Eu2+/Ce3+ doped barium lithium fluoride phosphors by solvothermal method.[2]
  • To fabricate LiF thin film coating on the lithium anodes to enhance their stability and coulombic efficiency.[3]
  • As an additive to enrich and enhance the performance of solidelectrolyte interface(SEI) in Li metal batteries.[4]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alternating current driven organic light emitting diodes using lithium fluoride insulating layers
Shang-Yi Liu, et al.
Scientific Reports, 4, 7559-7559 (2014)
Novel ALD Chemistry Enabled Low-Temperature Synthesis of Lithium Fluoride Coatings for Durable Lithium Anodes
Lin Chen, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10, 26972-26981 (2018)
Solvothermal fabrication and luminescent properties of Eu2+/Ce3+ doped barium lithium fluoride
Guoxian ZHU, et al.
Journal of Rare Earths, 30, 985-989 (2012)
The intrinsic behavior of lithium fluoride in solid electrolyte interphases on lithium
Mingfu He, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 117, 73-79 (2020)
Asa Carlsson Tedgren et al.
Medical physics, 38(10), 5539-5550 (2011-10-14)
High energy photon beams are used in calibrating dosimeters for use in brachytherapy since absorbed dose to water can be determined accurately and with traceability to primary standards in such beams, using calibrated ion chambers and standard dosimetry protocols. For
Produkty
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Profesor Gogotsi i dr Shuck przedstawiają MXeny: obiecującą rodzinę dwuwymiarowych materiałów o unikalnym połączeniu wysokiej przewodności, hydrofilowości i szerokiej możliwości dostrajania.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf