Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
9880,00 zł
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
720 °C
solubility
13 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
250 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
General description
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99.0 %
Chlorek (Cl): ≤ 10 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 20 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 5.0 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.01 ppm
Cs (Cesium): ≤ 20.0 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potas): ≤ 10.0 ppm
La (Lantan): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.50 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Na (Sód): ≤ 10.0 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.050 ppm
Rb (Rubid): ≤ 10.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,10 ppm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.99% | assay ≥98.5% (acidimetric) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (acidimetric) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| pH 10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O) | pH 10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O) | pH 9-11 (1 g/L) | pH 10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O) |
| solubility 13 g/L | solubility 13 g/L | solubility - | solubility 13 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan litu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1056760250 | 04022536066936 |