Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.01% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
720 °C
solubility
13 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
250 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): ≤0.0005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.2%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Elektrody dodatnie na bazie polimerów radykalnych do akumulatorów dwujonowych: Opisuje poprawę wydajności baterii poprzez zastosowanie elektrolitów na bazie γ-butyrolaktonu w połączeniu z elektrodami dodatnimi na bazie polimerów radykalnych, podkreślając postępy w zastosowaniach węglanu litu w technologii akumulatorów (Rudolf K, et al., 2024).
- Analiza śladowych zanieczyszczeń w węglanie litu: Koncentruje się na precyzyjnej analizie zanieczyszczeń w węglanie litu klasy farmaceutycznej, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokich standardów czystości w zastosowaniach farmaceutycznych (Suárez A, et al., 2024).
- Wpływ centralnego jonu metalu na dwujądrowy metalowy mediator redoks na bazie ftalocyjaniny do rozkładu węglanu litu: Badanie roli centralnych jonów metali w zwiększaniu wydajności rozkładu węglanu litu, ważnego dla analizy i odzyskiwania litu w środowisku (Yan Q, et al., 2024).
- Selektywne przygotowanie węglanu litu z żużla remontowego poprzez prażenie w wysokiej temperaturze kwasu siarkowego - Ługowanie wodą: Szczegółowa metoda ekstrakcji węglanu litu o wysokiej czystości z odpadów przemysłowych, demonstrująca przyjazne dla środowiska podejście do odzyskiwania litu (Dong L, et al., 2024).
- Symulacje reaktywnej dynamiki molekularnej degradacji elektrolitu akumulatorów litowo-jonowych: Bada mechanizmy degradacji elektrolitów akumulatorów litowo-jonowych za pomocą symulacji, przyczyniając się do opracowania trwalszych materiałów na baterie litowe (Mabrouk Y, et al., 2024).
Analysis Note
- Test (kwasymetryczny): ≥ 99,0%
- Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie solnym: ≤ 0,01 %
- Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %.
- Azotany (NO₃): ≤ 0,0005 %
- Związki siarki (jako SO₄): ≤ 0,2%.
- Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,002 %
- Ca (wapń): ≤ 0,005 %
- Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
- K (potas): ≤ 0,005 %
- Mg (magnez): ≤ 0,001 %
- Na (sód): ≤ 0,005 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| solubility 13 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥99.0% (acidimetric) | assay - | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.2%, nitrate (NO3-): ≤0.0005% | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤5 ppm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan litu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W208205-1KG | 04061837607073 |
| W208213-100G-K | 04061837876042 |
| W208213-SAMPLE-K | 04061837876073 |
| 8148450100 | 04022536695518 |
| W208213-1KG-K | 04061837876059 |
| W208205-SAMPLE | 04061837607103 |
| W208205-4KG | 04061837607080 |
| W208213-4KG-K | 04061837876066 |
| 8148450025 | 04022536695501 |
| 1056800250 | 04022536067063 |