Merck
1.05670
Węglan litu
greener alternative
EMPLURA®
Synonim(y):
Lithium carbonate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CLi2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-062-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
13 g/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.5% (acidimetric)
form
solid
potency
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
720 °C
solubility
13 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
250 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.4%
cation traces
Ca: ≤0.05%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.02%, Na: ≤0.3%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. LITHIUM CARBONATE is essential for sustainable energy solutions, particularly in lithium-ion batteries. Its eco-friendly properties enhance battery performance and longevity, supporting the transition to cleaner energy technologies while reducing environmental impact. Click here for more information.
Application
  • Elektrody dodatnie na bazie polimerów radykalnych do akumulatorów dwujonowych: Opisuje poprawę wydajności baterii poprzez zastosowanie elektrolitów na bazie γ-butyrolaktonu w połączeniu z elektrodami dodatnimi na bazie polimerów radykalnych, podkreślając postępy w zastosowaniach węglanu litu w technologii akumulatorów (Rudolf K, et al., 2024).
  • Analiza śladowych zanieczyszczeń w węglanie litu: Koncentruje się na precyzyjnej analizie zanieczyszczeń w węglanie litu klasy farmaceutycznej, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokich standardów czystości w zastosowaniach farmaceutycznych (Suárez A, et al., 2024).
  • Wpływ centralnego jonu metalu na dwujądrowy metalowy mediator redoks na bazie ftalocyjaniny do rozkładu węglanu litu: Badanie roli centralnych jonów metali w zwiększaniu wydajności rozkładu węglanu litu, ważnego dla analizy i odzyskiwania litu w środowisku (Yan Q, et al., 2024).
  • Selektywne przygotowanie węglanu litu z żużla remontowego poprzez prażenie w wysokiej temperaturze kwasu siarkowego - Ługowanie wodą: Szczegółowa metoda ekstrakcji węglanu litu o wysokiej czystości z odpadów przemysłowych, demonstrująca przyjazne dla środowiska podejście do odzyskiwania litu (Dong L, et al., 2024).
  • Symulacje reaktywnej dynamiki molekularnej degradacji elektrolitu akumulatorów litowo-jonowych: Bada mechanizmy degradacji elektrolitów akumulatorów litowo-jonowych za pomocą symulacji, przyczyniając się do opracowania trwalszych materiałów na baterie litowe (Mabrouk Y, et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 98,5 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,05 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.4 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,005 %
Ca (wapń): ≤ 0,05 %
Fe (żelazo): ≤ 0,003 %
K (potas): ≤ 0,02 %
Na (sód): ≤ 0,3 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan litu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c