Przejdź do
1.05454
GranuCult® prime BRILA (bulion z zieloną żółcią i laktozą)
GranuCult® prime, according to ISO 4831, ISO 4832, APHA, FDA-BAM, granular, for Escherichia coli, for coliforms, pkg of 500 g, pkg of 5 kg
Synonim(y):
BGBLB, Broth z zielonej żółci brylantowej, Bulion BGB, Bulion laktozowy z brylantowo-zieloną żółcią, Bulion laktozowy z brylantowo-zieloną żółcią, Bulion laktozowy z brylantowo-zieloną żółcią
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, FDA-BAM, ISO 4832, according to ISO 4831
Ph:
7.2 (30 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
APHA, FDA-BAM, ISO 4832, according to ISO 4831
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
green
pH
7.2 (30 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
40 g/L
bulk density
560 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
GranuCult® prime Brilliant-green bile Bulion laktozowy zawiera zieleń brylantową i żółć jako czynniki hamujące rozwój organizmów Gram-dodatnich. Laktoza jest źródłem węgla, który jest szybko dysymilowany przez grupę coli-aerogenes, głównie na drodze heterofermentacji, co prowadzi do powstawania gazu. Powszechną praktyką jest przeprowadzanie wstępnych testów MPN przy użyciu mniej selektywnej pożywki, takiej jak bulion siarczanu laurylu (1.10266) zgodnie z ISO 4831 i FDA-BAM oraz potwierdzanie każdej probówki wykazującej pozytywną reakcję przez podhodowlę na bulionie BRILA. Pożywka jest również używana do potwierdzenia po wykonaniu posiewu na agar z fioletowo-czerwoną żółcią i laktozą zgodnie z ISO 4832 i FDA-BAM.
Application
Bulion GranuCult® prime BRILA (Brilliant-green bile Lactose) nadaje się do selektywnego wzbogacania, oznaczania liczby i potwierdzania obecności Escherichia coli i innych organizmów z grupy coli typu kałowego w żywności i paszy dla zwierząt, wodzie i innych materiałach.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.102661.105821.05262
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages, microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
agency
SMWW Part 9221, FDA-BAM, ISO 4832:2006, APHA, according to ISO 4831:2006, GB 4789.3:2016
agency
SMWWPart 9221, FDA-BAM, GB 4789.38-2012, ISO 7251, according to ISO 4831
agency
according to ISO 21149
agency
SMWW Part 9230, ISO 7899
form
granular
form
granular
form
granular
form
granular
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli
suitability
aerobic bacteria
suitability
Enterococcus spp.
Still not finding the right product?
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3