Merck
1.10266
GranuCult® główny bulion Lauryl Sulfate
GranuCult® prime, according to ISO 4831, ISO 7251, FDA-BAM, SMWWPart 9221, GB 4789.38-2012, granular, for Escherichia coli, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
Synonim(y):
Bulion siarczanu laurylu (granulowany), Podłoże selektywne dla bakterii coli
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
SMWWPart 9221, FDA-BAM, GB 4789.38-2012, ISO 7251, according to ISO 4831
Ph:
6.8 (35.5 g/L in H2O), 6.8±0.2 (25 °C)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli
Application(s):
food and beverages
microbiology
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
SMWWPart 9221, FDA-BAM, GB 4789.38-2012, ISO 7251, according to ISO 4831
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
6.8 (35.5 g/L in H2O), 6.8±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
Bulion GranuCult® prime Lauryl Sulfate (zgodnie z ISO 4831, ISO 7251 i FDA-BAM) służy do selektywnego wzbogacania i wykrywania bakterii z grupy coli w żywności i paszy dla zwierząt, wodzie i innych materiałach. Wysoka jakość składników odżywczych i obecność buforu fosforanowego zapewniają szybki wzrost i zwiększoną produkcję gazu nawet bakterii z grupy coli "wolno fermentujących laktozę". Tworzenie się gazu można wykryć za pomocą rurek Durhama. Siarczan laurylu hamuje wzrost niepożądanych bakterii.
Application
Bulion GranuCult® prime Lauryl Sulfate jest odpowiedni do selektywnego wzbogacania i wstępnego wykrywania bakterii z grupy coli w żywności i paszy dla zwierząt, wodzie i innych materiałach.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): >10⁴
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): >10⁴
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Wzrost (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): +
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): brak
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): brak
Gaz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gaz (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gaz (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): +
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Inkubacja:
Escherichia coli: 24 ± 2 godziny w temperaturze 30 ± 1 °C i równolegle 24 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C
Citrobacter: 24 ± 2 godziny w temperaturze 30 ± 1 °C
Enterococcus faecalis: 48 ± 2 godziny w temperaturze 30 ± 1 °C i równolegle 48 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C
Other Notes
  • Przygotowana pożywka jest klarowna i żółtawo-brązowa
  • Przechowywać przygotowaną pożywkę w zakręconych pojemnikach w temperaturze od 2 °C do 8 °C w ciemności przez okres do jednego miesiąca.
Zastępuje: 1.10266.5007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110266050004022536123189
110266500004022536123219