Przejdź do
1.05262
® prime SLANETZ i agar BARTLEY zawierający TTC
GranuCult® prime, according to ISO 7899, SMWW Part 9230, granular, for Enterococcus spp., pkg of 500 g
Synonim(y):
Agar mEnteroccous, filtracja membranowa agar selektywny Enterococcus, membrana filtracyjna agar selektywny Enterococcus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
SMWW Part 9230, according to ISO 7899
Ph:
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Enterococcus spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
SMWW Part 9230, according to ISO 7899
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
solubility
41.5 g/L
bulk density
580 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
General description
GranuCult® prime Slanetz and Bartley agar wg ISO 7899 służy do oznaczania liczby Enterokoków w wodzie i innych płynach. Wzrost całej towarzyszącej Gram-ujemnej flory bakteryjnej jest hamowany przez azydek sodu. Enterokoki redukują chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC), dając czerwony formazan wewnątrz komórki bakteryjnej, dzięki czemu ich kolonie są czerwone. Tryptoza dostarcza azotu, minerałów i aminokwasów, podczas gdy ekstrakt drożdżowy dostarcza witamin. Glukoza działa jako źródło węgla, fosforan dipotasu buforuje pożywkę, a agar-agar jest środkiem zestalającym.
Application
Agar SLANETZ i BARTLEY nadaje się do oznaczania liczby Enterokoków w wodzie i innych płynach za pomocą techniki filtracji membranowej.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.052891.106601.10660
form
granular
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
agency
SMWW Part 9230, ISO 7899
agency
according to ISO
agency
APHA, according to ISO 15214
agency
APHA, according to ISO 15214
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Lactobacillus spp.
suitability
Lactobacillus spp.
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emrah Gungor et al.
Poultry science, 99(1), 471-478 (2020-05-18)
This study was conducted to investigate the effect of dietary raw sour cherry kernel (RC) or fermented sour cherry kernel (FC) on apparent digestibility, ileal morphology, and caecal microflora in broiler chickens. Raw sour cherry kernel was fermented by Aspergillus
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105262050004022536062648