Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 676,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
676,00 zł
form
granular
Quality Segment
packaging
pkg of 5 kg, pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
storage condition
protect from light (Tightly closed. Dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
5.0 (30 °C, 33 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
33 g/L
bulk density
650 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
- Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 4.8 - 5.2
Wzrost (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): dobry/bardzo dobry
Wzrost (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): dobry/bardzo dobry
Wzrost (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): dobry/bardzo dobry
Wzrost (Geotrichum candidum DSM 1240): dobry/bardzo dobry
Wzrost (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): dobry/bardzo dobry
Wzrost (Penicillium commune ATCC 10428): dobry/bardzo dobry
Wzrost (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): dobry/bardzo dobry
Wzrost (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): dobry/bardzo dobry
Inkubacja: 7 dni; 28 °C; tlenowa.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts | suitability bacteria, molds, yeasts | suitability Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. |
| form granular | form granular | form liquid | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable |
| manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) agriculture |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1054495000 | 04022536065212 |
| 1054490500 | 04022536065199 |