MHA000P2N
Wallerstein Nutrient Broth
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for bacteria, for molds, for yeasts
Synonim(y):
WL Nutrient broth, WLNB, Wallerstein Laboratory Nutrient Broth
Wybierz wielkość
631,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
631,00 zł
Polecane produkty
sterylność
sterile
Poziom jakości
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 50 tests
pojemność
2 mL
filling volume
2 mL
kolor
slightly opalescent green-blue
moc wejściowa
sample type bottled water
sample type beer
sample type sport drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beverage(s)
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
kompatybilność
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
bacteria
molds
yeasts
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use Liquid ampoule media solve numerous problems in microbiology laboratories where time, equipment, and trained personnel are often in short supply.
- They are available in convenient, single-test 2 mL plastic ampoules, eliminating the manipulation of glass ampoules and avoiding the waste and spoilage associated with bulk packaged media.
Charakterystyka techniczna
Komentarz do analizy
L. fermentum (ATCC 9338)
S. cerevisiae (ATCC 9763)
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1