Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 283,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352401
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAnalysis Note
Przydatność jako wskaźnik: zgodny
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form solid | form powder | form powder or crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 4.74 g/cm3 at 20 °C | density 4.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.74 g/mL at 25 °C (lit.) |
| pH 6.2 (20 °C in H2O) | pH 5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Analytical Method: Iodine in table salt
Przygotowanie standardowego roztworu formaldehydu
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1054450500 | 04022536065137 |