Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
439,00 zł
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
powder or crystals
reaction suitability
core: zinc
mp
445 °C (lit.)
density
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤200 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg
SMILES string
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- As a catalyst for one-pot synthesis of aminoindolizines via sequential A3 coupling/cycloisomerization.
- As a catalyst for one-pot synthesis of quinoxalines.
- As a precursor to synthesize highly luminescent quantum dots.
- As a redox electrolyte in hybrid energy storage systems.
- As a dopant to prepare highly flexible PVA composite films. The addition of zinc iodide enhances the optoelectronic properties of polymer composite.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum p.a., ≥98.0% (AT) | description anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis | description ≥98% | description ≥99.99% trace metals basis |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form crystalline |
| assay ≥98.0% (AT) | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥98% | assay ≥99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade purum p.a. | grade anhydrous | grade - | grade - |
| cation traces Pb: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Cd: ≤200 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc iodide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?