Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥98.5% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.00005% As (Arsenic), ≤0.001% Cu (Copper), ≤0.001% Fe (Iron), ≤0.001% Pb (Lead), ≤0.005% Cd (Cadmium), ≤0.005% Sulfate (SO4), ≤0.01% Chloride (Cl), ≤0.1% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfates)
loss
≤1.5% loss on drying
pH
5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
625 °C/1013 hPa
mp
446 °C
solubility
4500 g/L
density
4.74 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn+2].[I-].[I-]
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0,00005 %
Cd (Kadm): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 % Pb (Żelazo): ≤ 0,001 % Pb (Ołów): ≤ 0,001 % 001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Substancje niewytrącane przez siarczek amonu (jako siarczany): ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu: ≤ 1,5 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline | form powder or crystals | form powder |
| solubility 4500 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥98.5% (complexometric) | assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥98.0% (AT) | assay ≥98% |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| pH 5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| mp 446 °C | mp 445 °C (lit.) | mp 445 °C (lit.) | mp 445 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodek cynku
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1088280100 | 04022536108339 |