Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
381,00 zł
Nazwa produktu
Ekstrakt słodowy, suitable for microbiology
biological source
plant
Quality Segment
form
powder
packaging
pkg of 500 g
storage condition
protect from light (Store dry and tightly closed)
color
brownish-yellow Powder
pH
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
17 g/L
bulk density
590 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Analysis Note
Wygląd (opis): drobny proszek
Tożsamość: przechodzi test
Wartość pH (2 %; woda): 4,5 - 6,0
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 3,0 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 6,0 %
Przydatność mikrobiologiczna: test pozytywny
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) food and beverages |
| biological source plant | biological source corn | biological source yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-25°C |
| solubility 17 g/L | solubility H2O: 3%, faintly turbid, yellow | solubility 410 g/L | solubility H2O: 2%, turbid, yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c