Przejdź do
795496
Potassium phosphate dibasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
757,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-834-5
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
ACS reagent, anhydrous
Form:
powder
Solubility:
water: soluble
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
agency
suitable for SM 5210
product line
Redi-Dri
assay
≥98%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.001% Nitrogen compounds (as N), ≤0.01% Insoluble matter
loss
≤1.0% loss on drying, 105°C
pH
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.05%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
General description
Potassium phosphate dibasic is a useful biological buffer having a pH in the range of 8.5–9.6. Potassium phosphate is present in various forms: monobasic (KH2PO4), dibasic (KH2PO4), and tribasic (K3PO4). Potassium phosphate buffers are widely employed in equilibrium dialysis, high performance liquid chromatography (HPLC) and affinity capillary electrophoresis studies.
Application
Potassium phosphate dibasic has been used in the preparation of MMG (maltose, methyl green) medium, phosphate buffered saline and hypotonic solution.
Features and Benefits
  • Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
  • Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
  • Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
  • Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
  • Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2900596781551128
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
-
assay
≥98%
assay
-
assay
99.0-101.0% (T)
assay
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 5%, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
impurities
≤0.001% Nitrogen compounds (as N), ≤0.01% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate dibasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?