Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
451,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
610 °C (decomposition)
solubility
17 g/L
bulk density
1150 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Cl-](=O)(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Application
- Indukowana temperaturą zmiana struktury wody w wodnych roztworach niektórych soli kosmotropowych i chaotropowych...: Badanie, w jaki sposób zmiany temperatury zmieniają strukturę wody w roztworach zawierających sole kosmotropowe i chaotropowe, w tym nadchloran potasu, w celu zrozumienia ich wpływu na procesy biochemiczne (Kunsagi-Mate S et al., 2021).
- Wykrywanie nadchloranu za pomocą bezkręgowego biosensora...: Omawia opracowanie biosensora bezkręgowców do wykrywania nadchloranów, oferującego nowe podejście do monitorowania środowiskowych i potencjalnie szkodliwych pozostałości nadchloranu potasu (Sturzenbaum S et al., 2021).
- W kierunku zrozumienia wpływu ciepła i wilgotności na starzenie się standardowego zapłonnika pirotechnicznego NASA: Zapewnia wgląd w procesy degradacji zapalników pirotechnicznych w różnych warunkach środowiskowych, przydatne do zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności urządzeń zawierających nadchloran potasu (Yoh JJ et al., 2019).
- Interpretacja obszaru bliskiej podczerwieni materiałów wybuchowych...: Analizuje charakterystyki widmowe w bliskiej podczerwieni różnych materiałów wybuchowych, w tym badania nadchloranu potasu, w celu poprawy protokołów wykrywania i bezpieczeństwa w zastosowaniach chemii analitycznej (Garcia-Ruiz C et al., 2018).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (1 %; woda): 5,0 - 7,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,003 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Na (sód): ≤ 0,005 %
Odpowiada ACS
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay 99.5-100.5% (alkalimetric) | assay ≥97.0% (complexometric) | assay ≥83% (complexometric) | assay - |
| solubility 17 g/L | solubility 1985 g/L | solubility 500 g/L | solubility 500 g/L |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| cation traces Ca: ≤0.005%, N: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS)), Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.005% | cation traces Ca: ≤0.05%, Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005% | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadchloran potasu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1050760250 | 04022536060514 |
| 1050761000 | 04022536060521 |
![Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2], desiccant, about 1-4 mm](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/443/694/23ff72e8-a615-4835-b5af-31f59eb41e91/640/23ff72e8-a615-4835-b5af-31f59eb41e91.jpg)