Przejdź do
1.01738
Nadchloran baru
anhydrous for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Barium perchlorate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ba(ClO4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.23
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-710-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
1985 g/L
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Metal can
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥97.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.2% Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates), ≤4% Water
pH
5.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
505 °C
solubility
1985 g/L
density
2.74 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.05%, Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
InChI key
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 97,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,05 % Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 % Woda: ≤ 4,0 % Substancje nie wytrącone kwasem siarkowym05 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Woda: ≤ 4,0 %
Substancje niewytrącane przez kwas siarkowy (jako siarczany): ≤ 0,20 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.017161.050761.01719
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
1985 g/L
solubility
water: 375 g/L at 20 °C
solubility
17 g/L
solubility
-
assay
≥97.0% (complexometric)
assay
99.995%
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
assay
≥99.0% (complexometric)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
anion traces
-
cation traces
Ca: ≤0.05%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0001%, K: ≤0.0025%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.05%, heavy metals: ≤0.0005%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadchloran baru
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101738100004022536024288
101738025004022536024271