Przejdź do
1.05033
Potassium hydroxide
pellets for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Potash caustic, Caustic potash
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
162,00 zł
1 kg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
249,00 zł
5 kg
Przewidywany termin wysyłki08 lutego 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
904,00 zł
25 kg
Przewidywany termin wysyłki08 lutego 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2250,00 zł
50 kg
Przewidywany termin wysyłki08 lutego 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
215-181-3
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
eCl@ss:
38100303
Assay:
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
1130 g/L
162,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
reagent grade
agency
suitable for SM 5210
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
form
solid
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
solubility
1130 g/L
anion traces
carbonate (K2CO3): ≤1.0%, chloride (Cl-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, silicate (as SiO2): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.0005%, Na: ≤0.5%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0025%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium hydroxide (KOH) can be used:
  • To precipitate perchlorate ions after the addition of perchloric acid during the extraction of intracellular metabolites from yeast. It is also utilized to adjust the pH of the solution, ensuring optimal conditions for subsequent analysis.
  • In corrosion testing of anodized aluminium alloys to evaluate mass loss and corrosion resistance of the anodic layer.
  • To basify reaction mixtures, facilitating the derivatization needed for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis in the identification of metabolic precursors.
Analysis Note
Assay (acidimetric, KOH): ≥ 85.0 %
Carbonate (as K₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.5 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0025 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.05012221473911062
form
solid
form
solid
form
pellets
form
pellets
solubility
1130 g/L
solubility
water: complete
solubility
water: soluble
solubility
-
assay
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
assay
≥84.0% KOH basis (acidimetric)
assay
≥85%
assay
≥85%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
mp
361 °C (lit.)
mp
361 °C (lit.)
mp
361 °C (lit.)
mp
361 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105033100004022536059617
105033500004022536059631
105033050004022536059594
105033902504022536531878
105033905004022536059655
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?