Przejdź do
1.05012
Potassium hydroxide
pellets EMPLURA®
Synonim(y):
Potash caustic, Caustic potash
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
187,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
215-181-3
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
Assay:
≥84.0% KOH basis (acidimetric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
water: complete
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
reagent grade
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥84.0% KOH basis (acidimetric)
form
solid
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
solubility
water: complete
anion traces
carbonate (K2CO3): ≤2.0%, chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Al: ≤0.002%, Fe: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Transformation of hard pollen into soft matter.: This study demonstrates the transformation of hard pollen into soft matter using potassium hydroxide treatment, providing insights into new materials′ potential applications in soft robotics and other fields (Fan et al., 2020).
  • Radiation induced oxidation of [(18)F]fluorothia fatty acids under cGMP manufacturing conditions.: The research highlights the role of potassium hydroxide in the oxidation process of radiolabeled fatty acids, which is critical for producing radiopharmaceuticals used in medical imaging (Pandey et al., 2020).
  • Molecular epidemiology of otomycosis in Isfahan revealed a large diversity in causative agents.: This study utilized potassium hydroxide preparations to identify fungal pathogens in otomycosis, showcasing its importance in clinical diagnostics and microbiological studies (Aboutalebian et al., 2019).
Analysis Note
Assay (acidimetric, KOH): ≥ 84.0 %
Carbonate (as K₂CO₃): ≤ 2.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.050331.05029221473
form
solid
form
solid
form
solid
form
pellets
assay
≥84.0% KOH basis (acidimetric)
assay
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
assay
85.0-100.5% KOH basis
assay
≥85%
solubility
water: complete
solubility
1130 g/L
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105012100004022536059266
105012905004022536059303
105012500004022536059280