Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | |||
| 5 kg | |||
| 25 kg | |||
| 50 kg |
Informacje o tej pozycji
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.Quality Level
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) PFAS testing |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency - | agency suitable for SM 5210 | agency suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633, suitable for SM 5210 |
| form solid | form solid | form solid | form pellets |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPLURA® | product line EMSURE® | product line Redi-Dri™ |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 361 °C (lit.) | mp 361 °C (lit.) | mp 361 °C (lit.) | mp 361 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1050325000 | 04022536059532 |
| 1050321000 | 04022536059518 |
| 1050329025 | 04022536059556 |
| 1050329050 | 04022536059563 |