P4504
Potassium chloride
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Postać
powder or crystals
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It has been used in the preparation of the following buffers for small unilamellar vesicles (SUVs) preparation:
- Escherichia coli supported lipid bilayer (SLB) buffer
- extract buffer (XB)
- high-salt extract buffer (HS-XB)
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3