Przejdź do
1.02403
Dichromian potasu
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. USP
Synonim(y):
Dwuchromian potasu, pirochromian potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
80 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
80 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr2K2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
231-906-6
NACRES:
NA.24
MDL number:
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. USP
product line
Certipur®
form
solid
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Dichromian potasu jest wzorcem objętościowym produkowanym w rygorystycznych warunkach i mierzonym z najwyższą możliwą precyzją. Jego ułamek masowy jest określany za pomocą miareczkowania potencjometrycznego i jest kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Znajduje zastosowanie jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do standaryzacji roztworów wolumetrycznych w miareczkowaniu redoks, zgodnie z USP i Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Dostępny w postaci stałej w bezpiecznej szklanej butelce zapewniającej stabilność przez cały okres przechowywania do momentu otwarcia.
  • Certyfikowany materiał referencyjny zgodny z normą ISO 17034
  • Materiał o wysokiej czystości identyfikowalny z NIST SRMs
  • Kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025
  • Zgodnie z rozdziałami odczynników USP i Ph. Eur
  • Wysoka jakość zapewniająca dokładne oznaczenia miana
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA)
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207802P25881.04865
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Certipur®
product line
-
product line
BioXtra
product line
EMSURE®
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
potency
-
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
bp
>500 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
>500 °C/1013 hPa
form
solid
form
crystals
form
powder or crystals
form
crystalline
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichromian potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
CAS No.
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Określenie miana lub standaryzacja roztworu do miareczkowania jest niezbędna do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników miareczkowania.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102403008004022536555799
102403008304054839650543
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?