Merck
207802
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Potassium bichromate
Wybierz wielkość
100 G
222,00 zł
500 G
751,00 zł
222,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
222,00 zł
500 G
751,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
K2Cr2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
222,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Postać
crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
strata
≤0.05% loss on drying
pH
3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
398 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.003%
Na: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Klucz InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potassium dichromate is a red-orange colored solid. Its crystals belong to the triclinic crystal system. On heating above 600°C, it decomposes to give oxygen, potassium chromate and chromium(III) oxide. It acts as a strong oxidizing agent in acidic media. It can be synthesized by the fusion of chromium(III) oxide with potassium carbonate and nitrate or oxygen.[1]
Zastosowanie
Potassium dichromate may be used in the preparation of hybride polymer-clay nanocomposite supported dichromate reagents.[2] It may also be used as an oxidant for the selective oxidation of primary and secondary alcohol to corresponding aldehydes and ketones, respectively.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Selective solvent-free oxidation of alcohols with potassium dichromate
Lou J-D and Xu Z-N
Tetrahedron Letters, 43(49), 8843-8844 (2002)
Synthesis and application of polymer-clay nanocomposite-supported dichromate oxidizing agent.
El-Hamshary H, et al.
Polymer Composites, 36(11), 2066-2075 (2015)
Nicholas James Strausfeld et al.
eLife, 9 (2020-03-04)
Descriptions of crustacean brains have focused mainly on three highly derived lineages of malacostracans: the reptantian infraorders represented by spiny lobsters, lobsters, and crayfish. Those descriptions advocate the view that dome- or cap-like neuropils, referred to as 'hemiellipsoid bodies,' are
Marcel E Sayre et al.
The Journal of comparative neurology, 527(14), 2371-2387 (2019-03-13)
Paired centers in the forebrain of insects, called the mushroom bodies, have become the most investigated brain region of any invertebrate due to novel genetic strategies that relate unique morphological attributes of these centers to their functional roles in learning
Bruno Pinto et al.
Neuron, 108(5), 887-904 (2020-10-08)
Microglia are brain-resident immune cells and regulate mechanisms essential for cognitive functions. Down syndrome (DS), the most frequent cause of genetic intellectual disability, is caused by a supernumerary chromosome 21, containing also genes related to the immune system. In the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?