Przejdź do
1.04820
Potassium acetate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, E 261
Synonim(y):
Potassium acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3690,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3KO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
UNSPSC Code:
12352107
E Number:
E261
EC Index Number:
204-822-2
MDL number:
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, JPE, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
quality
E 261
pH
7.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
292 °C
density
1.57 g/cm3 at 25 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Potassium acetate extra pure is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1549807P1222791733
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., JPE
agency
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
form
solid
form
-
form
crystalline
form
powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
Redi-Dri
density
1.57 g/cm3 at 25 °C
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christiane Iserman et al.
Cell, 181(4), 818-831 (2020-05-04)
Cells sense elevated temperatures and mount an adaptive heat shock response that involves changes in gene expression, but the underlying mechanisms, particularly on the level of translation, remain unknown. Here we report that, in budding yeast, the essential translation initiation
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104820902504022536909011
104820100004022536055183
104820905004022536055213
104820500004022536055206