Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
potassium acetate
manufacturer/tradename
USP
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade Molecular Biology |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) agriculture |
| format neat | format - | format - | format - |
| API family potassium acetate | API family - | API family - | API family - |
| density 1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.) | density 1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.) | density 1.57 g/cm3 at 25 °C | density 1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium acetate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?