Kluczowe dokumenty
791733
Potassium acetate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Wybierz wielkość
286,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
286,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.0000001 hPa ( 25 °C)
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
6.5-9.0 (25 °C, 5%)
gęstość
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.03%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.