Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 749,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
749,00 zł
vapor pressure
0.41 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.8% (iodometric)
form
solid
potency
14000 mg/kg LD50, oral (Rat), 1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
kinematic viscosity
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
bp
184.4 °C/363.9 °F (at 1,013 hPa)
mp
113.5 °C (236.3 °F)
solubility
0.3 g/L °C ((77 °F) - slightly soluble in water)
density
4.93 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
bulk density
2100 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
II
InChI
InChI=1S/I2/c1-2, 1S/I2/c1-2
Application
- Promowana jodem redukcyjna sulfenylacja z wykorzystaniem ketonów jako donorów wodorków...: Badania pokazują użyteczność jodu w promowaniu reakcji redukcyjnej sulfenylacji z ketonami, oferując nową metodę syntezy związków sulfenylowanych (Duan et al., 2024).
- Utleniające tworzenie wiązań C-C i C-heteroatomowych za pośrednictwem I(2)/DMSO: zrównoważone podejście do syntezy chemicznej...: Badania wprowadzają zrównoważoną metodę tworzenia wiązań C-C i C-heteroatomowych przy użyciu jodu i DMSO, zwiększając zastosowania zielonej chemii (Singhal et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 99,8 %
Chlor i brom (jako Cl): ≤ 10 ppm
Ag (Srebro): ≤ 0.010 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
Au (Złoto): ≤ 0.050 ppm
Ba (Bar): ≤ 0.050 ppm
Be (Beryl): ≤ 0.005 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.050 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.050 ppm
Ga (Gal): ≤ 0.050 ppm
In (Indium): ≤ 0.010 ppm
K (Potassium): ≤ 0.50 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,050 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,005 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,020 ppm
Na (Sód): ≤ 0.10 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,050 ppm
Sn (Cyna): ≤ 0,050 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.010 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0,050 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,050 ppm
V (Wanad): ≤ 0,005 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.8% (iodometric) | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥99.8% (titration) | assay ≥99.99% trace metals basis |
| solubility 0.3 g/L °C ((77 °F) - slightly soluble in water) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 4.93 g/cm3 at 20 °C (68 °F) | density - | density - | density - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 184.4 °C/363.9 °F (at 1,013 hPa) | bp 184 °C (lit.) | bp 184 °C (lit.) | bp 184 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jod
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Thyroid
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1047630500 | 04022536054636 |
| 1047630050 | 04022536054629 |