I3380
Iodine
ReagentPlus®, ≥99.8% (titration)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
9 (vs air)
ciśnienie pary
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.8% (titration)
rezystywność
1.3E15 μΩ-cm
tw
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
ciąg SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Klucz InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Iodine-Promoted Reductive Sulfenylation Using Ketones as Hydride Donors: Describes a novel iodine-mediated synthesis method, expanding the toolkit for chemical synthesis with potential applications in pharmaceutical research (Duan Y et al., 2024).
- Phenyliodine bis(trifluoroacetate) as a sustainable reagent: Discusses the use of iodine compounds in sustainable chemistry, emphasizing their importance in organic synthesis and potential for greener chemical processes (Kumar S et al., 2024).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2