Merck
229695
Sigma-Aldrich
Iodine
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Diiodine, Iodine crystals, Iodine molecule (I)
Wybierz wielkość
20 G
742,00 zł
100 G
2070,00 zł
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 G
742,00 zł
100 G
2070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.81
Beilstein:
3587194
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141916
eCl@ss:
38050601
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
chips
chunks
pellets
rezystywność
1.3E15 μΩ-cm
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
ciąg SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Klucz InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jod jest najbardziej elektroujemnym halogenem i najmniej reaktywnym, a mimo to może tworzyć związki z różnymi pierwiastkami. Te unikalne właściwości sprawiają, że jod jest niezbędnym składnikiem wielu produktów i procesów. W dziedzinie materiałoznawstwa jod jest coraz częściej wykorzystywany w zastosowaniach takich jak organiczna fotowoltaika, gdzie zwiększa wydajność ogniw słonecznych, służąc jako materiał transportujący ładunek. Ponadto rola jodu w syntezie zaawansowanych materiałów, takich jak polimery z domieszką jodu, otwiera drogę do innowacji w elektronice i nanotechnologii.
Zastosowanie
  • Promowana jodem redukcyjna sulfenylacja z wykorzystaniem ketonów jako donorów wodorków...: Omówiono nowatorską technikę syntezy chemicznej wykorzystującą jod do promowania redukcyjnej sulfenylacji, podkreślając rolę jodu w innowacyjnych transformacjach organicznych (Duan et al., 2024).
  • Ujawnienie wewnątrzkomórkowych składników korony białkowej nanoplastików poprzez fotokatalityczne znakowanie bliskością białek...: W badaniu tym zastosowano fotokatalityczną metodę znakowania zbliżeniowego białek w celu zbadania interakcji między jodem a składnikami białkowymi na nanoplastikach, zwiększając nasze zrozumienie interakcji jodu ze środowiskiem (Zhang i in., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Eike I Piechowiak et al.
Radiology, 275(3), 692-697 (2015-02-06)
To determine the effect of the use of iodinated contrast agents on the formation of DNA double-strand breaks during chest computed tomography (CT). This study was approved by the institutional review board, and written informed consent was obtained from all
Tim I M Korevaar et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(11), 4382-4390 (2013-09-17)
Premature delivery is an important risk factor for child mortality and psychiatric, metabolic, and cardiovascular disease later in life. In the majority of cases, the cause of prematurity cannot be identified. Currently, it remains controversial whether abnormal maternal thyroid function
Zulfiqar A Bhutta et al.
Lancet (London, England), 382(9890), 452-477 (2013-06-12)
Maternal undernutrition contributes to 800,000 neonatal deaths annually through small for gestational age births; stunting, wasting, and micronutrient deficiencies are estimated to underlie nearly 3·1 million child deaths annually. Progress has been made with many interventions implemented at scale and
Michael B Zimmermann
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 17(9), 829-835 (2007-10-25)
Iodine is required for the production of thyroid hormones, which are essential for normal brain development, and the fetus, newborn, and young child are particularly vulnerable to iodine deficiency. The iodine requirement increases during pregnancy and recommended intakes are in
Michael B Zimmermann et al.
Nutrition reviews, 70(10), 553-570 (2012-10-06)
Iodine status has been historically assessed by palpation of the thyroid and reported as goiter rates. Goiter is a functional biomarker that can be applied to both individuals and populations, but it is subjective. Iodine status is now assessed using