Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
435,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.41 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
form
solid
potency
14000 mg/kg LD50, oral (Rat), 1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
kinematic viscosity
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
bp
185 °C/1013 hPa
mp
114 °C
solubility
0.3 g/L
density
4.93 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2100 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Bromki i chlorki (jako Cl): ≤ 0,005 %
Substancje nielotne (105 °C): ≤ 0,01 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility 0.3 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form - | form solid | form beads |
| bp 185 °C/1013 hPa | bp 184 °C (lit.) | bp 184 °C (lit.) | bp 184 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| mp 114 °C | mp 113 °C (lit.) | mp 113 °C (lit.) | mp 113 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jod
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Norma EN ISO 6579-1 określa wykrywanie Salmonella spp. w próbkach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, paszach dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1047610500 | 04022536054599 |
| 1047610100 | 04022536054582 |