Kluczowe dokumenty
266426
Iodine
ReagentPlus®, 99.7% trace metals basis, beads, 1-3 mm
Wybierz wielkość
764,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
764,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99.7% trace metals basis
Formularz
beads
rezystywność
1.3E15 μΩ-cm
wielkość cząstki
1-3 mm
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
ciąg SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Klucz InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Wysoka pewność umieszczenia fragmentów o niskiej zajętości w gęstości elektronowej przy użyciu anomalnego sygnału atomów siarki i halogenu...: Badanie to demonstruje wykorzystanie anomalnych właściwości rozpraszania jodu w celu zwiększenia dokładności map gęstości elektronowej w krystalografii, zapewniając kluczowy wgląd chemikom zaangażowanym w określanie struktury molekularnej (Ma et al., 2024).
- Wodne ogniwa cynkowo-jodowe o długiej żywotności i niskim poziomie samorozładowania...: Badania nad technologią baterii cynkowo-jodowych podkreślają rolę jodu w osiąganiu niskich wskaźników samorozładowania i długich cykli życia, co jest istotne dla rozwoju bardziej wydajnych systemów magazynowania energii (Wu et al., 2024).
- Tomografia komputerowa o niskiej dawce jodu w połączeniu z opartą na sztucznej inteligencji techniką zwiększania kontrastu u dzieci: To innowacyjne podejście zmniejsza dawkę jodu w tomografii komputerowej dzieci przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu, co ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania narażenia na promieniowanie i ryzyka związanego z kontrastem (Shin i in., 2024).
- Wodny elektrolit ze słabymi wiązaniami wodorowymi dla czteroelektronowej baterii cynkowo-jodowej działa w szerokim zakresie temperatur...: Bada elektrochemiczne zastosowania jodu w technologii baterii, w szczególności w zwiększaniu wydajności baterii cynkowo-jodowych w różnych temperaturach (Liu et al., 2024).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?