Przejdź do
1.04727
Izooktan
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
2,2,4-trimetylopentan, izobutylotrimetylometan, izooktan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
2 x 10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
208-759-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1696876
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
98-99 °C (lit.)
Vapor pressure:
41 mmHg ( 21 °C)
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
745 °F
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
transmittance
250-420 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
transition temp
flash point -12 °C
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Zachowanie aminokwasów modyfikowanych acetylem w odwróconych micelach: nieinwazyjne i fizykochemiczne podejście: W badaniu wykorzystano izooktan w odwróconych micelach do zbadania zachowania aminokwasów modyfikowanych acetylem. Wyniki podkreślają rolę izooktanu w ułatwianiu nieinwazyjnych i fizykochemicznych analiz, podkreślając jego znaczenie w chemii analitycznej i badaniach biochemicznych (Mehta et al., 2007).
  • Niejonowe środki powierzchniowo czynne: klucz do zwiększenia aktywności enzymów w kationowym odwróconym interfejsie micelarnym ..: Badania dotyczą wykorzystania izooktanu w tworzeniu kationowych odwróconych miceli z niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi w celu zwiększenia aktywności enzymów. Skuteczność izooktanu w tym kontekście podkreśla jego wartość w biokatalizie i badaniach enzymatycznych (Shome et al., 2007).
  • Organożele lecytynowe stosowane jako nośniki związków bioaktywnych. Badanie właściwości mikrodomen..: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie izooktanu w organożelach lecytynowych do przenoszenia związków bioaktywnych. Rola izooktanu w stabilizacji mikrodomen w organożelach jest kluczowa dla ich skuteczności w systemach dostarczania leków (Avramiotis et al., 2007).
  • Przełączanie przewodnictwa elektrycznego w mikroemulsji AOT-izooktan-woda poprzez fotodimeryzację rozpuszczonego N-metylo-2-chinolonu: Badania te demonstrują zastosowanie izooktanu w mikroemulsjach AOT-woda do przełączania przewodnictwa elektrycznego poprzez fotodimeryzację. Badanie podkreśla użyteczność izooktanu w opracowywaniu responsywnych materiałów do zaawansowanych zastosowań chemicznych i fizycznych (Bufe i Wolff, 2006).
  • Fotochromizm eterów koronowych z wbudowaną cząsteczką azobenzenu...: Izooktan jest wykorzystywany do badania fotochromizmu eterów koronowych z ugrupowaniami azobenzenowymi. Odkrycia podkreślają rolę izooktanu w ułatwianiu badań materiałów fotorepresyjnych, istotnych dla materiałoznawstwa i fotochemii (Janus i Sworakowski, 2005).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.216271.0471759030
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.01% Water, ≤0.005% Sulfur compounds (as S)
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
impurities
-
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izooktan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104727601004022536054155
104727250004022536054131
104727400004027269430078
104727100004022536054117
104727602504022536054162
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?