Przejdź do
1.04717
Izooktan
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonim(y):
2,2,4-trimetylopentan, izobutylotrimetylometan, izooktan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
208-759-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1696876
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
98-99 °C (lit.)
Vapor pressure:
41 mmHg ( 21 °C)
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
745 °F
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
210 nm, ≥50%, 220 nm, ≥80%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
transition temp
flash point -12 °C
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
General description
Dzięki wysokiemu stopniowi przepuszczalności promieniowania UV, niskiej liczbie cząstek, niskiej kwasowości i zasadowości oraz niskiemu poziomowi pozostałości po odparowaniu, rozpuszczalniki LiChrosolv są idealne do powtarzalnych separacji. Ponieważ separacje są zwykle przeprowadzane w warunkach gradientu w analitycznej HPLC, oferujemy rozpuszczalniki w "klasie gradientowej" oraz "klasie izokratycznej". Pozwala to zminimalizować efekt gradientu danego rozpuszczalnika.
Application
  • Badania spektralne znaczników fluorescencyjnych w paliwach samochodowych i lotniczych w warunkach kriogenicznych: Badania te podkreślają zastosowanie izooktanu w badaniu zachowania paliw w niskich temperaturach, co okazuje się niezbędne dla poprawy wydajności paliwa i bezpieczeństwa w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym (Koegl et al., 2024).
  • Wszechstronne zastosowanie bibuły filtracyjnej modyfikowanej TiO2@PDA do oczyszczania ścieków zaolejonych: Demonstruje rolę izooktanu w ocenie skuteczności innowacyjnych materiałów przeznaczonych do zastosowań środowiskowych, w szczególności w oczyszczaniu ścieków zaolejonych, zwiększając zrównoważony rozwój w praktykach przemysłowych (Zhao et al., 2023).
  • Charakterystyka i zastosowanie na skalę pilotażową proteazy serynowej ZMS-2 o nowych właściwościach do ekologicznego przetwarzania skóry: Wykorzystuje izooktan do ekstrakcji i charakteryzowania enzymów, które znacznie zmniejszają wpływ przetwarzania skóry na środowisko, stanowiąc krok naprzód w zrównoważonej produkcji przemysłowej (Khan et al., 2023).
  • Szybka konstrukcja hydrofilowej powłoki przeciwporostowej kwas kawowy/fenylenodiamina na membranie PVDF do separacji emulsji: Badanie roli izooktanu w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań powłokowych, które poprawiają wydajność i trwałość procesów separacji, co ma kluczowe znaczenie dla inżynierii środowiska (Tong et al., 2023).
Features and Benefits
Stężenie nasycenia w powietrzu: 239 g/m3 (20 °C)
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 2,0 mg/l
Woda: ≤ 0,01 %
Kwasowość: ≤ 0,0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Transmisja (przy 210 nm): ≥ 50 %
Transmisja (przy 220 nm): ≥ 80 %
Transmisja (od 245 nm): ≥ 98 %
Filtrowany przez filtr 0,2 µm
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0471836059734862-M
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
6 %
expl. lim.
6 %
expl. lim.
6 %
expl. lim.
6 %
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izooktan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?