255580
Hydroxylamine hydrochloride
ACS reagent, 98.0%
Synonim(y):
Hydroxylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
0.001 hPa ( 50 °C)
Próba
98.0%
Postać
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
metody
inhibition assay: suitable
zanieczyszczenia
≤0.005% S compounds
≤0.25 meq/g Titr. free acid
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Klucz InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
spleen
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3