Przejdź do
1.04593
Błękit hydroksynaftolowy
metal (pM) indicator
Synonim(y):
sól sodowa kwasu 2,2′-dihydroksy-1,1′-azonaftaleno-3′,4,6′-trisulfonowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H11N2Na3O11S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
264-197-7
NACRES:
SE.11
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
340 g/L
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(c(c1O)N\N=C3\c4c(cccc4)C(=CC\3=O)[S](=O)(=O)[O-])ccc(c2)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C20H14N2O11S3.3Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;;/h1-9,22,24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3/b21-18-;;;
InChI key
JQECMNGWLIFQLL-QRQZZYIYSA-K
Application
  • Łatwa synteza półprzewodnikowych nanokatalizatorów z tlenochlorku bizmutu do skutecznego usuwania niebezpiecznych zanieczyszczeń organicznych...: Niniejsze badanie demonstruje zastosowanie chlorku hydroksyloamoniowego w syntezie nanofotokatalizatorów tlenochlorku bizmutu. Katalizatory te są wykorzystywane do degradacji niebezpiecznych związków organicznych, podkreślając znaczące zastosowanie w remediacji środowiska i chemii analitycznej (Seddigi ZS et al., 2017).
  • Derywatyzacja na kolumnie z wykorzystaniem aktywności redoks porowatej fazy stacjonarnej z węgla grafitowego: podejście do zwiększenia selektywności separacji w chromatografii cieczowej...: W artykule omówiono zastosowanie chlorku hydroksyloamoniowego w derywatyzacji na kolumnie podczas procesów chromatografii cieczowej. Koncentruje się na zwiększeniu selektywności separacji, ilustrując jej kluczową rolę w udoskonalaniu metod analitycznych dla złożonych mieszanin (Shibukawa M et al., 2003).
Analysis Note
Wygląd roztworu: zgodny
Straty podczas suszenia (105 °C): ≤ 5 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): zgodny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900774BCR297H17309
form
solid
form
powder
form
-
form
-
solubility
340 g/L
solubility
chloroform: soluble, dichlorobenzene: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
330 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Błękit hydroksynaftolowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104593002504022536053158
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?