Merck
900774
Sigma-Aldrich
Di-PDI
Synonim(y):
2,2′,9,9′-Tetrakis(1-pentylhexyl)-[5,5′-bianthra[2,1,9-def:6,5,10-de f′]diisoquinoline]-1,1′,3,3′,8,8′,10,10′(2H,2′H,9H,9′H)-octone
Wybierz wielkość
100 MG
3360,00 zł
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
3360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C92H106N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1395.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Band gap: 2.06 eV
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder
rozpuszczalność
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
Energia orbitalna
HOMO -5.81 eV 
LUMO -3.75 eV 
ciąg SMILES
N1(C(=O)c2c3c4c(c%12c%13c(c4ccc3C1=O)ccc%14c%13c(cc%12)C(=O)N(C%14=O)C(CCCCC)CCCCC)c(c2)c5c6c7c(c9c%10c6ccc%11c%10c(cc9)C(=O)N(C%11=O)C(CCCCC)CCCCC)ccc8c7c(c5)C(=O)N(C8=O)C(CCCCC)CCCCC)C(CCCCC)CCCCC
Klucz InChI
SROWQESEJZYBTR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Jiang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(8), 1024-1026 (2013-12-07)
A series of bay-linked perylene bisimides as non-fullerene acceptors for organic solar cells are designed. The best power conversion efficiency up to 3.63% based on s-diPBI (1b) is demonstrated by fine-tuning optoelectronic properties resulting from different degrees of twisting and
Yue Zang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(32), 5708-5714 (2014-06-20)
High-performance non-fullerene OSCs with PCEs of up to ca. 6.0% are demonstrated based on PBDTT-F-TT polymer and a molecular di-PBI acceptor through comprehensive molecular, interfacial, and device engineering. Impressive PCEs can also be retained in devices with relatively thick BHJ
A perylene bisimide derivative with a LUMO level of -4.56 eV for non-fullerene solar cells.
Yu Y, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(19), 4134-4137 (2016)
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.