H17309
Hydrindantin
≥97%
Synonim(y):
2,2′-Dihydroxy-2,2′-biindan-1,1′,3,3′-tetrone
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97%
mp
252 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC1(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C18H10O6/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22/h1-8,23-24H
Klucz InChI
LWFPYLZOVOCBPZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2