Przejdź do
1.04466
Tlenek rtęci(II)
red, for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Mercury(II) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
754,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HgO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.59
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
244-654-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
0.052 g/L
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.12 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.03% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
ign. residue
≤0.025% (substances not reducing by formic acid, as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
>400 °C (decomposition)
solubility
0.052 g/L
density
11.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
3000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.025%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cd: ≤0.0001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.01%, N: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg]=O
InChI
1S/Hg.O
InChI key
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie solnym: ≤ 0,03 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.025 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,005 %
Cd (kadm): ≤ 0.0001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,01 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0005 %
Substancje nieredukujące przez kwas mrówkowy (Pozostałość po spaleniu, jako siarczan): ≤ 0,025 %.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.044801.044211.04428
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
solubility
0.052 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
0.06 g/L
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
vapor pressure
0.12 Pa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
3.0 hPa ( 150 °C)
vapor pressure
0.006 hPa ( 80 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek rtęci(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
21908-53-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104466005004022536051970
104466025004022536051987