Przejdź do
1.04417
Chlorek rtęci(II)
fine cryst. EMPLURA®
Synonim(y):
Dichlorek rtęci
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
596,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Hg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-299-8
NACRES:
NA.21
Assay:
99.5-100.5% dry basis (complexometric)
Form:
solid
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
99.5-100.5% dry basis (complexometric)
form
solid
loss
≤ 1.0% loss on drying
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
bp
302 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
280.7 °C
density
5.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
cation traces
HgCl2:, passes test
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Ujawnienie podwójnej natury metali ciężkich: Stresory i promotory biosyntezy związków fenolowych w Basilicum polystachyon (L.) Moench In Vitro...: Badanie to bada rolę chlorku rtęci(II) w modulowaniu biosyntezy związków fenolowych, wykazując jego podwójną naturę zarówno jako stresora, jak i promotora w systemach roślinnych in vitro (Das et al., 2023).
  • Opracowanie metodologii generowania, pomiaru i charakterystyki składu chemicznego utlenionych nanocząstek rtęci: Badania te rozwijają nowatorskie metody analityczne do generowania i charakteryzowania utlenionych nanocząstek rtęci przy użyciu chlorku rtęci(II), przyczyniając się do postępu w monitorowaniu środowiska i chemii analitycznej (Ghoshdastidar et al., 2020).
  • Badanie kompleksowania rtęci(II) z tetrapeptydami dicysteinylowymi za pomocą spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową...: Artykuł ten bada kompleksowanie chlorku rtęci(II) z peptydami, zwiększając zrozumienie jego interakcji i potencjalnych zastosowań analitycznych w biochemii (Mazlo i Ngu-Schwemlein, 2016).
  • Ilościowe bioobrazowanie w celu zbadania absorpcji gatunków rtęci u Drosophila melanogaster...: Badanie wykorzystuje zaawansowane ilościowe techniki bioobrazowania do zbadania, w jaki sposób Drosophila melanogaster absorbuje różne gatunki rtęci, w tym te pochodzące z chlorku rtęci(II), podkreślając jego potencjał w badaniach wpływu na środowisko (Niehoff et al., 2015).
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne; obliczone na wysuszonej substancji): 99,5 - 100,5 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Kwasowość lub zasadowość: pozytywny wynik testu
Chlorek rtęci(I): pozytywny wynik testu
Straty podczas suszenia: ≤ 1,0 %.
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.04419
form
solid
form
solid
assay
99.5-100.5% dry basis (complexometric)
assay
≥99.5% (complexometric), ≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
300
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
cation traces
HgCl2:, passes test
cation traces
Fe: ≤0.002%, HgCl2:, passes test
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek rtęci(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7487-94-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104417010004022536051475
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it can be used in ayurvedic medicine
    1 answer
    1. Unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.