Przejdź do
1.04372
Hexane
≥99% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Synonim(y):
Hexane, n-Hexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.03
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
n-heksan, for spectroscopy Uvasol®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
195 nm, ≥10%, 210 nm, ≥60%, 217 nm, ≥80%, 225 nm, ≥90%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 195 nm Amax: ≤1.00, λ: 210 nm Amax: ≤0.22, λ: 217 nm Amax: ≤0.10, λ: 225 nm Amax: ≤0.05, λ: 245 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Dokładne wyniki analityczne w spektroskopii UV/VIS i spektroskopii w podczerwieni zależą od zastosowania bardzo czystych rozpuszczalników do przygotowania próbek. Gama rozpuszczalników Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> została specjalnie zaprojektowana do spektroskopii i innych zastosowań wymagających rozpuszczalników o najwyższej czystości spektralnej. Proces uszlachetniania pozwala na większy stopień bezpieczeństwa w zastosowaniach i uniknięcie błędnej interpretacji wyników analitycznych spowodowanych śladami zanieczyszczeń UV, IR i fluorescencji. Rozpuszczalniki Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> oferują najlepszą przepuszczalność promieniowania UV. We wszystkich specyfikacjach określono minimalną przepuszczalność dla 5 typowych długości fal.
Application
  • Zwiększenie selektywności dla lekkich olefin poprzez katalityczny kraking n-heksanu poprzez domieszkowanie fosforem na ZSM-5 modyfikowanym lantanem...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie n-heksanu w procesach krakingu katalitycznego, podkreślając jego rolę w poprawie selektywności dla lekkich olefin za pomocą zaawansowanych technik katalitycznych (Ali et al., 2024).
  • Łatwa synteza nanocząstek żelaza z liści Camellia Sinensis katalizowana do syntezy biodiesla z Azolla filiculoides...: Badania te wykorzystują n-heksan jako rozpuszczalnik w syntezie nanocząstek żelaza, podkreślając jego zastosowanie w zielonej chemii i syntezie nanocząstek do produkcji biodiesla (Sundararaman et al., 2024).
  • Szybkie oczyszczanie i zwiększanie skali tilianiny przy użyciu chromatografii przeciwprądowej z prostokątnymi poziomymi rurkami..: W badaniu zastosowano n-heksan w chromatografii przeciwprądowej do oczyszczania tilianiny, wykazując jego skuteczność w izolacji produktów naturalnych i chemii analitycznej (Zhang et al., 2024).
  • Fitochemiczne, przeciwutleniające i przeciwcukrzycowe działanie części nadziemnych i korzeni Ranunculus hirtellus: Ekstrakty metanolowe i wodne...: Badania te wykorzystują n-heksan do ekstrakcji i analizy fitochemikaliów, podkreślając jego znaczenie w badaniu właściwości przeciwutleniających i przeciwcukrzycowych ekstraktów roślinnych (Ishtiaq et al., 2024).
  • Poszukiwanie redukujących i stabilizujących fitokonstytuentów w ekstrakcie z Arisaema dracontium w celu skutecznej syntezy nanocząstek srebra oraz ocena ich właściwości przeciwbakteryjnych i toksykologicznych: Badanie podkreśla zastosowanie n-heksanu w syntezie nanocząstek srebra, koncentrując się na jego roli w stabilizacji nanocząstek i ocenie aktywności przeciwbakteryjnej (Khattak et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,0002 %
Woda: ≤ 0,005 %
Kolor: ≤ 10 Hazen
Kwasowość: ≤ 0.0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescencja (jako chinina przy 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescencja (jako chinina przy 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmisja (przy 195 nm): ≥ 10 %
Transmisja (przy 210 nm): ≥ 60 %
Transmisja (przy 217 nm): ≥ 80 %
Transmisja (przy 225 nm): ≥ 90 %
Transmisja (od 245 nm): ≥ 98 %
Absorbancja (przy 195 nm): ≤ 1.00
Absorbancja (przy 210 nm): ≤ 0,22
Absorbancja (przy 217 nm): ≤ 0,10
Absorbancja (przy 225 nm): ≤ 0.05
Absorbancja (przy 245 nm): ≤ 0,01
Spełnia wymagania "Spektroskopii do zastosowań specjalnych" zgodnie z Reag. Ph Eur
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.043911.007951.04374
n-heksan for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.04372
n-heksan
n-heksan for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.04391
n-heksan
n-heksan for gas chromatography MS SupraSolv&#174;
Supelco
1.00795
n-heksan
n-heksan for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04374
n-heksan
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥96.0% (GC), ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
impurities
-
impurities
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water
autoignition temp.
453 °F
autoignition temp.
453 °F
autoignition temp.
453 °F
autoignition temp.
453 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksan
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup