Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Przewidywany termin wysyłki08 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 241,00 zł |
2.5 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 501,00 zł |
4 L | Przewidywany termin wysyłki22 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 786,00 zł |
Informacje o tej pozycji
241,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 września 2026Szczegóły
Nazwa produktu
n-heksan, for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. ChP
Quality Segment
agency
Reag. ChP
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤1.0 mg/L
transmittance
210 nm, ≥50%, 220 nm, ≥85%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
absorbance ratio
210 nm ≤0.3, (Absorbance (from 260nm) <=0.01), (absorbance (from 300 nm) <= 0.01)
SMILES string
CCCCCC
application(s)
PFAS testing
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- analiza produktów spożywczych zgodnie z metodami Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP)
- oznaczanie środków spożywczych metodą HPLC
- ekstrakcja aromatów laktonowych z surowców kwasów tłuszczowych
- analiza witaminy A we wzbogaconych matrycach spożywczych przy użyciu UHPLC
- Ekstrakcja Soxhleta materiałów roślinnych do rozdziału chromatograficznego
- oznaczanie ilościowe witamin rozpuszczalnych w tłuszczach metodą HPLC-MS
- wykrywanie syntetycznych kannabinoidów (SC) w e-liquidach stosowanych w papierosach elektronicznych
- analiza SC w próbkach krwi, moczu i mieszanek ziołowych
Features and Benefits
- pakowany w szklane butelki
- oferuje wysoką rozdzielczość, czułość i zoptymalizowaną separację piku bazowego
Preparation Note
Analysis Note
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 1,0 mg/l
Woda: ≤ 0,01 %
Kwasowość: ≤ 0,0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Transmisja (przy 210 nm): ≥ 50 %
Transmisja (przy 220 nm): ≥ 85 %
Transmisja (od 245 nm): ≥ 98 %
Filtrowane przez filtr 0,2 µm
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksan
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
110-54-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?