Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 196,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 454,00 zł |
Informacje o tej pozycji
196,00 zł
Nazwa produktu
n-heksan, for gas chromatography MS SupraSolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
GC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Zalecany do analizy:
- polichlorowanych dibenzodioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDD/F) w próbkach żywności i wody
- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| technique(s) GC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| solubility 0.0095 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F | autoignition temp. 453 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup