Przejdź do
1.04333
Izoheksan
≥95.0% (C₆H₁₄-isomeres, GC) or analysis EMSURE®
Synonim(y):
2-metylopentan, izoheksan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
295-570-2
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
53-63 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
160-190 hPa ( 20 °C)
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Izoheksan, for analysis EMSURE®
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
160-190 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Thiophene, ≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water, ≤5% n-Hexane (GC)
evapn. residue
≤10 mg/L
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point -21 °C
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
227064178918
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
anhydrous
grade
ACS reagent
assay
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
assay
≥99%
assay
≥98.5%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
autoignition temp.
437 °F
autoignition temp.
437 °F
bp
53-63 °C/1013 hPa
bp
68-70 °C (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izoheksan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
-5.8 °F - closed cup
flash_point_c
-21 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104333919004027269157852
104333100004022536050072
104333250004022536050089