Merck
178918
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, ACS reagent
Synonim(y):
Hexanes, Isohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Hexane, mixture of isomers, ACS reagent, ≥98.5%
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
opis
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Próba
≥98.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
437 °F
granice wybuchowości
7.5 %
zanieczyszczenia
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
pozostałość po odparowaniu
≤0.0010%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
tw
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The product is a mixture of hexane isomers and methylcyclopentane. Hexane (mixture of isomers) can be isolated from petroleum by distillation or by cracking. They form major constituents of petroleum ether. It is a non-renewable organic solvent mainly used for the dissolution and extraction of oils and fats. Separation of the isomeric forms of hexane on the basis of degree of branching using Fe2(BDP)3 (BDP2- = 1,4-benzenedipyrazolate) has been reported.
Zastosowanie
Hexane (n-hexane) has been used in the preparation of precursor required for the synthesis of chiral stationary phase (IMPCSP). IMPCSP was employed for the enantioseparation of racemic drugs by high-performance liquid chromatography (HPLC) and supercritical fluid chromatography (SFC). It may be used as a carrier phase for microfluidic devices.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Copolymerization preparation of cationic cyclodextrin chiral stationary phases for drug enantioseparation in chromatography.
Wang RQ, et al.
Scientific Protocols null
Alternative bio-based solvents for extraction of fat and oils: solubility prediction, global yield, extraction kinetics, chemical composition and cost of manufacturing.
Sicaire A-G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 16(4), 8430-8453 (2015)
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)