Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
214-560-0
NACRES:
SE.11
Form:
solid
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
form
solid
mp
200 °C
bulk density
220 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(c2c(cccc2)O)\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c17-13-7-3-1-5-11(13)15-9-10-16-12-6-2-4-8-14(12)18/h1-10,15,17H/b10-9+,16-12?
InChI key
OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
Application
- Nowy tryb koordynacji odczynnika fotometrycznego glioksalbis(2-hydroksyanil)...: Niniejsze badanie wprowadza nowy tryb koordynacji dla glioksalbis(2-hydroksyanilu), opisując jego zastosowanie jako bis-bidentnego liganda mostkującego w różnych kompleksach rutenu. Badania obejmują kompleksy redoks-aktywne i obejmują rodnikowo mostkowany diruten(III) oraz unikalny związek pośredni Ru(III)/Ru(IV), demonstrując potencjalne zastosowania w analizie fotometrycznej i chemii redoks (Kar et al., 2005).
Analysis Note
Oznaczenie (ex N): ≥ 97
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Temperatura topnienia: około 200
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1%
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,5%
Przydatność do oznaczania metali: przechodzi test
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Temperatura topnienia: około 200
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1%
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,5%
Przydatność do oznaczania metali: przechodzi test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form liquid | form liquid | form solid |
| mp 200 °C | mp −45 °C (lit.) | mp - | mp 45-49 °C |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| bulk density 220 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1041910025 | 04022536048307 |