Merck
385506
Sigma-Aldrich
2,2′-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
98%
Synonim(y):
1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane, 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethylamine
Wybierz wielkość
100 ML
423,00 zł
500 ML
1220,00 zł
5 L
7340,00 zł
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
423,00 zł
500 ML
1220,00 zł
5 L
7340,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2OCH2CH2OCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
1739187
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
105-109 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Klucz InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,2′-(ethylenedioxy)-bis-(ethylamine) (EDEA) was used to linker to form conjugates of:manganese-doped zinc sulfide nanoparticles with folic acid[1] and dimeric neomycin-neomycin.[2] Glycidyl groups of the l-GMA particles were reacted with EDEA to produce large amine-functionalized particles (l-NH2).[3] Polycondensation of guanidine hydrochloride and 2,2′-(ethylenedioxy)bis(ethylamine) has been used to measure biocides released into the environmental water samples. [4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weijie Jiang et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(4), 2629-2638 (2014-02-08)
Raspberry-like (RB) polymer particles were prepared, fluorinated, and cast onto glass plates to yield highly water- and oil-repellant superamphiphobic particulate coatings. To procure the RB particles, glycidyl-bearing 212 and 332 nm particles (abbreviated as s-GMA and l-GMA, respectively) were first
Zhangsen Yu et al.
Journal of biomaterials applications, 28(2), 232-240 (2012-04-26)
Fluorescence imaging technique has been used for imaging of biological cells and tissues in vivo. The Cd-free luminescent quantum dots conjugating with a cancer targeting ligand has been taken as a promising biocompatibility and low cytotoxicity system for targeted cancer imaging.
Tamara Buchberger et al.
Journal of chromatography. A, 1318, 22-26 (2013-10-29)
This paper demonstrates the determination of residues of biocidal oligoguanidines manufactured by polycondensation of guanidine hydrochloride and 2,2'-(ethylenedioxy)bis(ethylamine) in environmental water samples. The analytes were preconcentrated from samples adjusted to pH 4 by solid-phase extraction using a mixed-mode sorbent with
Neomycin-Neomycin Dimer: An All-Carbohydrate Scaffold with High Affinity for AT-Rich DNA Duplexes
Kumar S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(19), 7361-7375 null
Parinaz Fathi et al.
ACS nano, 13(7), 7690-7704 (2019-06-28)
Photoacoustic imaging has emerged as a promising imaging platform with a high tissue penetration depth. However, biodegradable nanoparticles, especially those for photoacoustic imaging, are rare and limited to a few polymeric agents. The development of such nanoparticles holds great promise
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?