Przejdź do
8.08249
Triethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
178,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-977-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1700630
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
216 °C (lit.)
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
>4.7 (vs air)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
375 °F
potency
5390 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
pH
7
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 106 °C
solubility
soluble >1000 g/L
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.989
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.02934T5980304143
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
≥99.7% (GC)
solubility
soluble >1000 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
expl. lim.
0.7 % (v/v)
expl. lim.
17.4 %
expl. lim.
8 %
expl. lim.
17.4 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylene glycol dimethyl ether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
pictograms
Health hazardExclamation mark
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
112-49-2
CAS No.
112-49-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)