Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 test | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pathogen testing
1140,00 zł
Nazwa produktu
® Listeria monocytogenes, suitable for lateral flow assay, for Listeria monocytogenes, input: food(s)
product line
Singlepath®
Quality Level
form
solid
shelf life
15 mo.
packaging
pack of 25 strips
manufacturer/tradename
Singlepath®
technique(s)
lateral flow assay: suitable
input
sample type food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria monocytogenes
General description
Application
Features and Benefits
- Szybka i niezawodna metoda
- Wysoka czułość i swoistość w porównaniu z konwencjonalnymi metodami hodowli
- Może być wykonywana bez potrzeby specjalistycznego sprzętu lub personelu.
Analysis Note
Test wydajności Antygen (Listeria monocytogenes Sv 1/2c): zalicza test
Test wydajności Antygen (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): zalicza test
Test wydajności Antygen (Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018)): zalicza test
Test wydajności Antygen (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): zalicza test
Test wydajności Kultura (Listeria monocytogenes Sv 1/2a EGD): zalicza test
Test wydajności Kultura (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): zalicza test
Test wydajności Kultura (Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018)): zalicza test
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Singlepath® | manufacturer/tradename Singlepath® | manufacturer/tradename Singlepath® | manufacturer/tradename - |
| suitability Listeria monocytogenes | suitability Escherichia coli (O157), enterovirulent E. coli (EEC) | suitability Campylobacter spp. | suitability Citrobacter spp., Salmonella spp. |
| input sample type food(s) | input food(s) | input sample type food(s) | input food(s) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) lateral flow assay: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable |
Powiązane treści
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1041480001 | 04022536915098 |