Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 test | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pathogen testing
1140,00 zł
Nazwa produktu
® E. coli, suitable for lateral flow assay, for Escherichia coli, input: food(s)
agency
according to AOAC® PTM
Quality Segment
product line
Singlepath®
shelf life
24 mo.
packaging
pack of 25 strips
manufacturer/tradename
Singlepath®
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
input
food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157), enterovirulent E. coli (EEC)
General description
Application
Features and Benefits
- Szybka i niezawodna metoda
- Wysoka czułość i swoistość w porównaniu z konwencjonalnymi metodami hodowli
- Może być wykonywana bez potrzeby specjalistycznego sprzętu lub personelu.
Analysis Note
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150:
przechodzi test pomyślnie
- E. coli O157:H7 HUSCL8: przechodzi test pomyślnie
- E. coli O55:H7 TB182A: przechodzi test pomyślnie
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Escherichia coli (O157), enterovirulent E. coli (EEC) | suitability Listeria monocytogenes | suitability Citrobacter spp., Salmonella spp. | suitability Campylobacter spp. |
| manufacturer/tradename Singlepath® | manufacturer/tradename Singlepath® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Singlepath® |
| input food(s) | input sample type food(s) | input food(s) | input sample type food(s) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| agency according to AOAC® PTM | agency - | agency according to AOAC® PTM | agency according to AOAC® PTM |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |