Przejdź do
1.04143
Singlepath® Campylobacter Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Food and Beverages applications
Synonim(y):
Szybki test na obecność Campylobacter w żywności
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 test
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.24
Agency:
according to AOAC® PTM
Suitability:
Campylobacter spp.
Manufacturer/tradename:
Singlepath®
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
Storage temp.:
2-8°C
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
® Campylobacter, suitable for lateral flow assay, for Campylobacter spp., input: food(s)
agency
according to AOAC® PTM
Quality Segment
product line
Singlepath®
shelf life
15 mo.
packaging
pack of 25 strips
manufacturer/tradename
Singlepath®
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
input
sample type food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
Singlepath® Campylobacter to szybki test diagnostyczny przeznaczony do wykrywania bakterii Campylobacter w różnych próbkach żywności. Campylobacter to rodzaj bakterii, które mogą powodować infekcje u ludzi, prowadząc do objawów takich jak biegunka, gorączka i skurcze brzucha. Singlepath® Campylobacter to szybki test immunochromatograficzny oparty na przeciwciałach znakowanych złotem w celu wykrycia obecności określonego antygenu, w tym przypadku bakterii Campylobacter. Test zawiera pasek membrany nitrocelulozowej, który jest pokryty przeciwciałami specyficznymi dla antygenów Campylobacter . Gdy próbka jest nakładana na pasek testowy, wszelkie obecne antygeny Campylobacter wiążą się z przeciwciałami na pasku, tworząc widoczną linię testową. Wykonanie testu zajmuje około 20 minut, a wyniki są interpretowane na podstawie obecności lub braku linii testowej. Nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt.
Application
Test Singlepath® Campylobacter służy do wykrywania zanieczyszczeń i wzrostu Campylobacter w próbkach żywności. Produkt ten może być również stosowany do badania patogenów w mikrobiologii przemysłowej. Test został zwalidowany i zatwierdzony przez AOAC-PTM.
Features and Benefits
  • Szybka i niezawodna metoda
  • Wysoka czułość i swoistość w porównaniu z konwencjonalnymi metodami hodowli
  • Może być wykonywana bez potrzeby specjalistycznego sprzętu lub personelu.
Analysis Note
Test wydajności (Campylobacter coli ATCC 33559 (WDCM 00072)): pozytywny wynik testu
Test wydajności (Campylobacter jejuni ATCC 33560): pozytywny wynik testu
Test wydajności (Escherichia coli NCTC 9001): pozytywny wynik testu
Other Notes
Zastępuje: 1.04143
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
SINGLEPATH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.041401.041411.04148
manufacturer/tradename
Singlepath®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Singlepath®
manufacturer/tradename
Singlepath®
suitability
Campylobacter spp.
suitability
Citrobacter spp., Salmonella spp.
suitability
Escherichia coli (O157), enterovirulent E. coli (EEC)
suitability
Listeria monocytogenes
input
sample type food(s)
input
food(s)
input
food(s)
input
sample type food(s)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable
agency
according to AOAC® PTM
agency
according to AOAC® PTM
agency
according to AOAC® PTM
agency
-
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Powiązane treści
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104143000104022536867021